2,3-O-Isopropylidene-α,β-D-ribofuranose
Fournisseur: Thermo Scientific
L15988.03EA 75.8 EUR InStock
L15988.03 L15988.06
2,3-O-Isopropylidene-α,β-D-ribofuranose
2,3-O-Isopropylidene-alpha,beta-D-ribofuranose
Formule: C₈H₁₄O₅
MW: 190,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD01075718
Numéro CAS: 13199-25-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité