2-Isocyanato-1-methoxy-4-methylbenzene 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L16001.06EA 69.3 EUR InStock
L16001.06 L16001.03
2-Isocyanato-1-methoxy-4-methylbenzene 97%
2-Isocyanato-1-methoxy-4-methylbenzene
Formule: C₉H₉NO₂
MW: 163,18 g/mol
Point d'ébullition: 240 °C
Densité: 1,112
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013869
Numéro CAS: 59741-04-7
EINECS: 000-000-0
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité