Amberlite® XAD-1180 résine échangeuse d'anions
Fournisseur: Thermo Scientific
L16097.22 L16097.36
L16097.22EA 40.2 EUR InStock
L16097.22 L16097.36
Amberlite® XAD-1180 résine échangeuse d'anions
Amberlite® XAD-1180
CAS No.: 97396-56-0 MDL No.: MFCD00145830
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00145830
Numéro CAS: 97396-56-0
Merck Index: 14,382
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité