3-Bromothiophene-2-carboxamide 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L16138.MDEA 70.3 EUR InStock
L16138.MD L16138.03
3-Bromothiophene-2-carboxamide 99%
3-Bromothiophene-2-carboxamide
Formule: C₅H₄BrNOS
MW: 206,06 g/mol
Point de fusion: 106…108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173835
Numéro CAS: 78031-18-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité