N-(4-Chloro-2-butynyl)phthalimide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L16313.03 L16313.06
L16313.03EA 96.2 EUR InStock
L16313.03 L16313.06
N-(4-Chloro-2-butynyl)phthalimide 97%
N-(4-Chloro-2-butynyl)phthalimide
Purity: 97% CAS No.: 4819-69-6 Molecular Formula: C12H8ClNO2 Formula Weight: 233.66 Odour: Nearly Odourless Melting Point: 115-120° Beilstein Reference: 179626 UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD01318120
Formule: C₁₂H₈ClNO₂
MW: 233,66 g/mol
Point de fusion: 115…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318120
Numéro CAS: 4819-69-6
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité