N-(4-Bromobutoxy)phthalimide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L16314.03EA 108 EUR InStock
L16314.03 L16314.06
N-(4-Bromobutoxy)phthalimide ≥98%
N-(4-Bromobutoxy)phthalimide
Formule: C₁₂H₁₂BrNO₃
MW: 298,14 g/mol
Point de fusion: 70…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00517028
Numéro CAS: 5093-32-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité