Ethyl-3-methylisoxazole-4-carboxylate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L16362.03EA 75.4 EUR InStock
L16362.03 L16362.06
Ethyl-3-methylisoxazole-4-carboxylate 97%
Ethyl-3-methylisoxazole-4-carboxylate
Formule: C₇H₉NO₃
MW: 155,15 g/mol
Point d'ébullition: 64 °C (0,6 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075736
Numéro CAS: 20328-15-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité