Diethyl tetrafluorosuccinate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L16469.03 L16469.06
L16469.03EA 31.9 EUR InStock
L16469.03 L16469.06
Diethyl tetrafluorosuccinate 97%
Diethyl tetrafluorosuccinate
Purity: 97% CAS No.: 377-71-9 Molecular Formula: C8H10F4O4 Formula Weight: 246.16 Refractive Index: 1.3680 Boiling Point: 78°/5mm Beilstein Reference: 1798175 MDL No.: MFCD00015155
Formule: C₈H₁₀F₄O₄
Point d'ébullition: 78 °C (5 mmHg)
Densité: 1.273
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015155
Numéro CAS: 377-71-9
EINECS: 206-821-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité