1H,1H,11H-Eicosafluoroundecyl acrylate ≥85% stabilisé, tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 50 ppm
L16488.06EA 48 EUR InStock
L16488.06 L16488.14
1H,1H,11H-Eicosafluoroundecyl acrylate ≥85% stabilisé, tech.
1H,1H,11H-Eicosafluoroundecyl acrylate
Formule: C₁₄H₆F₂₀O₂
MW: 586,17 g/mol
Point d'ébullition: 115 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 44…53 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042112
Numéro CAS: 4998-38-3
EINECS: 225-659-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité