Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoyl fluoride 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L16614.06 L16614.14
L16614.06EA 72 EUR InStock
L16614.06 L16614.14
Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoyl fluoride 97%
Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoyl fluoride
Purity: 97% CAS No.: 27639-98-1 Molecular Formula: C12F24O4 Formula Weight: 664.09 Flash Point: None Refractive Index: 1.3000 Boiling Point: 158-161° UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00084743
Formule: C₁₂F₂₄O₄
MW: 664,09 g/mol
Point d'ébullition: 158…161 °C
Densité: 1.80
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084743
Numéro CAS: 27639-98-1
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité