2,4,6,8-Tétraméthyl-2,4,6,8-tétravinyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tétroxatétrasilocane 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L16645.18 L16645.30
L16645.18EA 84.9 EUR InStock
L16645.18 L16645.30
2,4,6,8-Tétraméthyl-2,4,6,8-tétravinyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tétroxatétrasilocane 97%
2,4,6,8-Tétraméthyl-2,4,6,8-tétravinyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tétroxatétrasilocane
Purity: 97% CAS No.: 2554-06-5 Molecular Formula: C12H24O4Si4 Formula Weight: 344.67 Flash Point: 112°(233°F) Refractive Index: 1.4340 Melting Point: -43° Boiling Point: 110°/10mm Beilstein Reference: 1807272 MDL No.: MFCD00040293
Formule: C₁₂H₂₄O₄Si₄
Point d'ébullition: 110 °C (10 mmHg)
Point de fusion: –43 °C
Densité: 0.997
Point d'éclair: 112 °C (233 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040293
Numéro CAS: 2554-06-5
EINECS: 219-863-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité