Dimethylethoxyvinylsilane 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L16699.14 L16699.22
L16699.14EA 122 EUR InStock
L16699.14 L16699.22
Dimethylethoxyvinylsilane 97%
Dimethylethoxyvinylsilane
Purity: 97% CAS No.: 5356-83-2 Molecular Formula: C6H14OSi Formula Weight: 130.26 Flash Point: -3°(26°F) Refractive Index: 1.3980 Boiling Point: 99° Beilstein Reference: 1743477 UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD00009070
Formule: C₆H₁₄OSi
Point d'ébullition: 99 °C
Densité: 0.790
Point d'éclair: –3 °C (26 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009070
Numéro CAS: 5356-83-2
EINECS: 226-341-7
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité