2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L16725.06 L16725.14
L16725.06EA 110 EUR InStock
L16725.06 L16725.14
2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether 97%
2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether
Purity: 97% CAS No.: 13838-16-9 Molecular Formula: C3H2ClF5O Formula Weight: 184.49 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: None Refractive Index: 1.3030 Boiling Point: 56-57° Beilstein Reference: 1737129 MDL No.: MFCD00069095
Formule: C₃H₂ClF₅O
MW: 184,49 g/mol
Point d'ébullition: 56…57 °C
Densité: 1.517
Numéro MDL: MFCD00069095
Numéro CAS: 13838-16-9
EINECS: 237-553-4
Merck Index: 14,3581
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité