Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dimethyl octafluoroadipate 94%

Fournisseur: Thermo Scientific

L16752.14EA 212 EUR InStock
L16752.14
Dimethyl octafluoroadipate 94%
Dimethyl octafluoroadipate


Formule: C₈H₆F₈O₄
MW: 318,12 g/mol
Point d'ébullition: 120 °C (15 mmHg)
Densité: 1,547
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042267
Numéro CAS: 3107-98-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité