Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(Heptafluorobutyro)phenone 99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

L16777.06EA 64.7 EUR InStock
L16777.06 L16777.14 L16777.22
(Heptafluorobutyro)phenone 99%
(Heptafluorobutyro)phenone


Formule: C₁₀H₅F₇O
MW: 274,14 g/mol
Point d'ébullition: 170…172 °C
Densité: 1,473
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077552
Numéro CAS: 559-91-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité