Lithium trifluoroacetate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L16801.09 L16801.18
L16801.09EA 42.5 EUR InStock
L16801.09 L16801.18
Lithium trifluoroacetate 97%
Lithium trifluoroacetate
Purity: 97% CAS No.: 2923-17-3 Molecular Formula: LiCO2CF3 Formula Weight: 119.96 UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00013216
Formule: LiCO₂CF₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013216
Numéro CAS: 2923-17-3
EINECS: 220-878-0
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité