2,2,3,3,3-Pentafluoropropylamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L16819.03 L16819.06
L16819.03EA 117 EUR InStock
L16819.03 L16819.06
2,2,3,3,3-Pentafluoropropylamine 97%
2,2,3,3,3-Pentafluoropropylamine
Purity: 97% CAS No.: 422-03-7 Molecular Formula: CF3CF2CH2NH2 Formula Weight: 149.06 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.2970 Boiling Point: 49-50° Beilstein Reference: 1743135 UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD00042459
Formule: C₃H₄F₅N
Point d'ébullition: 49…50 °C
Densité: 1.400
Point d'éclair: >100 °C (212 °F)
Numéro MDL: MFCD00042459
Numéro CAS: 422-03-7
EINECS: 207-010-6
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité