Trimethoxy[3-(phenylamino)propyl]silane 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]aniline
L16850.14 L16850.22
L16850.14EA 32.7 EUR InStock
L16850.14 L16850.22
Trimethoxy[3-(phenylamino)propyl]silane 96%
Trimethoxy[3-(phenylamino)propyl]silane
Purity: 96% CAS No.: 3068-76-6 Molecular Formula: C12H21NO3Si Formula Weight: 255.39 Flash Point: 165°(329°F) Refractive Index: 1.5055 Odour: Weak Boiling Point: 310° Beilstein Reference: 8620045 UN No.: UN3267 MDL No.: MFCD00053673
Formule: C₁₂H₂₁NO₃Si
MW: 255,39 g/mol
Point d'ébullition: 310 °C
Densité: 1.07
Point d'éclair: 165 °C (329 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053673
Numéro CAS: 3068-76-6
EINECS: 221-328-2
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité