3-(Trifluoromethyl)-3-hydroxybutyric acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4,4,4-Trifluoro-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid, 3-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)butyric acid
L16873.03 L16873.06
L16873.03EA 62.1 EUR InStock
L16873.03 L16873.06
3-(Trifluoromethyl)-3-hydroxybutyric acid 98%
3-(Trifluoromethyl)-3-hydroxybutyric acid
Purity: 98% CAS No.: 338-03-4 Molecular Formula: C5H7F3O3 Formula Weight: 172.10 Refractive Index: 1.3880 Melting Point: 39-41° Boiling Point: 87-90°/0.5mm UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD00039531
Formule: C₅H₇F₃O₃
MW: 172,1 g/mol
Point d'ébullition: 87…90 °C (0.5 mmHg)
Point de fusion: 39…41 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039531
Numéro CAS: 338-03-4
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité