2-tert-Butylpropane-1,3-diol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L16927.03EA 53.3 EUR InStock
L16927.03 L16927.06
2-tert-Butylpropane-1,3-diol 98%
2-tert-Butylpropane-1,3-diol
Formule: C₇H₁₆O₂
MW: 132,20 g/mol
Point d'ébullition: 100…102 °C (2 mmHg)
Point de fusion: 54…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075745
Numéro CAS: 2819-05-8
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité