Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2H-Perfluoro-5,8,11,14-tetramethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecane

Fournisseur: Thermo Scientific

L16952.14EA 234 EUR InStock
L16952.14
2H-Perfluoro-5,8,11,14-tetramethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecane
2H-Perfluoro-5,8,11,14-tetramethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecane


Formule: C₁₇HF₃₅O₅
MW: 950,14 g/mol
Point d'ébullition: 221…225 °C
Point de fusion: –95 °C
Densité: 1,765
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054716
Numéro CAS: 37486-69-4
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité