Pyridine-3-boronic acid 1,3-propanediol ester ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L17010.06EA 141 EUR InStock
L17010.06 L17010.03
Pyridine-3-boronic acid 1,3-propanediol ester ≥98%
Pyridine-3-boronic acid 1,3-propanediol ester
Formule: C₈H₁₀BNO₂
MW: 162,98 g/mol
Point de fusion: 100…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075749
Numéro CAS: 131534-65-1
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité