6-Cyanonicotinic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L17127.03 L17127.MD
L17127.03EA 191 EUR InStock
L17127.03 L17127.MD
6-Cyanonicotinic acid 97%
6-Cyanonicotinic acid
Purity: 97% CAS No.: 70165-31-0 Molecular Formula: C7H4N2O2 Formula Weight: 148.12 Melting Point: 189-194° Beilstein Reference: 4384027 MDL No.: MFCD01318135
Formule: C₇H₄N₂O₂
MW: 148,12 g/mol
Point de fusion: 189…194 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318135
Numéro CAS: 70165-31-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité