Ethyl-5-methylindole-2-carboxylate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L17146.03 L17146.06
L17146.03EA 39.9 EUR InStock
L17146.03 L17146.06
Ethyl-5-methylindole-2-carboxylate 98%
Ethyl-5-methylindole-2-carboxylate
Purity: 99% CAS No.: 16382-15-3 Molecular Formula: C12H13NO2 Formula Weight: 203.24 Melting Point: 161-165° Boiling Point: 236°/4mm Beilstein Reference: 159437 MDL No.: MFCD00022703
Formule: C₁₂H₁₃NO₂
MW: 203,24 g/mol
Point d'ébullition: 236 °C (4 mmHg)
Point de fusion: 161…165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022703
Numéro CAS: 16382-15-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité