D-Proline methyl ester hydrochloride 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L17259.03EA 44.5 EUR InStock
L17259.03
D-Proline methyl ester hydrochloride 99%
D-Proline methyl ester hydrochloride
Formule: C₆H₁₁NO₂
MW: 165,62 g/mol
Point de fusion: 69…71 °C
Numéro MDL: MFCD00083685
Numéro CAS: 65365-28-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité