Methoxyflurane 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L17285.06EA 89.5 EUR InStock
L17285.06
Methoxyflurane 97%
Methoxyflurane
Formule: C₃H₄Cl₂F₂O
MW: 164,961 g/mol
Point d'ébullition: 105 °C
Point de fusion: –36 °C
Densité: 1,440
Point d'éclair: 37 °C (98 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040144
Numéro CAS: 76-38-0
EINECS: 200-956-0
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité