N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonimide) 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L17433.06EA 185 EUR InStock
L17433.06 L17433.03
N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonimide) 98%
N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonimide)
Formule: C₇H₄F₆N₂O₄S₂
MW: 358,23 g/mol
Point d'ébullition: 97 °C (2 mmHg)
Point de fusion: 37…41 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00191834
Numéro CAS: 145100-50-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité