1-Bromo-3-(tert-butyldimethylsiloxy)benzene ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L17440.03EA 30.2 EUR InStock
L17440.03 L17440.06
1-Bromo-3-(tert-butyldimethylsiloxy)benzene ≥98%
1-Bromo-3-(tert-butyldimethylsiloxy)benzene
Formule: C₁₂H₁₉BrOSi
MW: 287,27 g/mol
Point d'ébullition: 66 °C (0,3 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318106
Numéro CAS: 65423-56-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité