4-Nitrophenyl trifluoromethanesulphonate 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L17481.06EA 85.1 EUR InStock
L17481.06 L17481.03
4-Nitrophenyl trifluoromethanesulphonate 99%
4-Nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₇H₄F₃NO₅S
MW: 271,17 g/mol
Point de fusion: 50…54 °C
Numéro MDL: MFCD00192354
Numéro CAS: 17763-80-3
EINECS: 000-000-0
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité