7-Methylindole-3-carboxyaldehyde 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L17519.03 L17519.06
L17519.03EA 97.3 EUR InStock
L17519.03 L17519.06
7-Methylindole-3-carboxyaldehyde 98%
7-Methylindole-3-carboxyaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 4771-50-0 Molecular Formula: C10H9NO Formula Weight: 159.19 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 209-211° Beilstein Reference: 122340 MDL No.: MFCD00047170
Formule: C₁₀H₉NO
Point de fusion: 209…211 °C
Numéro MDL: MFCD00047170
Numéro CAS: 4771-50-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité