Fomblin® YR-1800
Fournisseur: Thermo Scientific
L17548.06 L17548.14
L17548.06EA 38.9 EUR InStock
L17548.06 L17548.14
Fomblin® YR-1800
1-Propene, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-, oxidized, polymerized
CAS No.: 69991-67-9 Refractive Index: 1.3040 MDL No.: MFCD01323324
Densité: 1.920
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01323324
Numéro CAS: 69991-67-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité