N-(4-Carboxyphenyl)succinamic acid 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L17549.03EA 30 EUR InStock
L17549.03 L17549.06
N-(4-Carboxyphenyl)succinamic acid 99%
N-(4-Carboxyphenyl)succinamic acid
Formule: C₁₁H₁₁NO₅
MW: 237,21 g/mol
Point de fusion: ∼ 290 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00029834
Numéro CAS: 76475-62-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité