Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Methyl-1-indanone 98%

Fournisseur: Thermo Scientific

L17559.06EA 179 EUR InStock
L17559.06
6-Methyl-1-indanone 98%
6-Methyl-1-indanone


Formule: C₁₀H₁₀O
MW: 146,19 g/mol
Point d'ébullition: 124…126 °C (11 mmHg)
Point de fusion: 57…59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00275729
Numéro CAS: 24623-20-9
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité