1-(Phenylsulphonyl)indole 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L17566.03 L17566.06
L17566.03EA 25.1 EUR InStock
L17566.03 L17566.06
1-(Phenylsulphonyl)indole 98%
1-(Phenylsulphonyl)indole
Purity: 98% CAS No.: 40899-71-6 Molecular Formula: C14H11NO2S Formula Weight: 257.31 Melting Point: 77-79° Boiling Point: 192°/3mm Beilstein Reference: 1286712 MDL No.: MFCD00134318
Formule: C₁₄H₁₁NO₂S
MW: 257,31 g/mol
Point d'ébullition: 192 °C (3 mmHg)
Point de fusion: 77…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134318
Numéro CAS: 40899-71-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité