4-Benzyloxyindole-3-carbaldehyde 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L17567.MDEA 62 EUR InStock
L17567.MD L17567.03
4-Benzyloxyindole-3-carbaldehyde 98%
4-Benzyloxyindole-3-carbaldehyde
Formule: C₁₆H₁₃NO₂
MW: 251,28 g/mol
Point de fusion: 167 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00152002
Numéro CAS: 7042-71-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité