1-Isopropenyl-2-benzimidazolidinone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(Prop-1-en-2-yl)-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-2-one, 1-(Prop-1-en-2-yl)-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one
L17626.03 L17626.06
L17626.03EA 46.2 EUR InStock
L17626.03 L17626.06
1-Isopropenyl-2-benzimidazolidinone ≥98%
1-Isopropenyl-2-benzimidazolidinone
Purity: 98+% CAS No.: 52099-72-6 Molecular Formula: C10H10N2O Formula Weight: 174.20 Melting Point: 121-123° Beilstein Reference: 140587 MDL No.: MFCD00218253
Formule: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174,203 g/mol
Point de fusion: 121…123 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00218253
Numéro CAS: 52099-72-6
EINECS: 257-661-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité