5-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-pentanol 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: N-(5-Hydroxypentyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl N-(5-Hydroxypentyl)carbamate, tert-Butyl (5-hydroxypentyl)carbamate, N-Boc-5-aminopentanol, 5-(Boc-amino)-1-pentanol
L17649.03 L17649.06
L17649.03EA 60.9 EUR InStock
L17649.03 L17649.06
5-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-pentanol 96%
5-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-pentanol
Purity: 96% CAS No.: 75178-90-4 Molecular Formula: C10H21NO3 Formula Weight: 203.28 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 109°(228°F) Refractive Index: 1.4560 Beilstein Reference: 3603659 MDL No.: MFCD01862955
Formule: C₁₀H₂₁NO₃
MW: 203,28 g/mol
Densité: 1.000
Point d'éclair: >109 °C (228 °F)
Numéro MDL: MFCD01862955
Numéro CAS: 75178-90-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité