DL-2-Amino-4-phosphonobutyric acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L17671.MDEA 146 EUR InStock
L17671.MD L17671.03
DL-2-Amino-4-phosphonobutyric acid 95%
DL-2-Amino-4-phosphonobutyric acid
Formule: C₄H₁₀NO₅P
MW: 183,10 g/mol
Point de fusion: 225…228 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013999
Numéro CAS: 20263-07-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité