4-(2-Pyridyl)-2-methyl-3-butyn-2-ol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L17676.06EA 207 EUR InStock
L17676.06 L17676.03
4-(2-Pyridyl)-2-methyl-3-butyn-2-ol ≥98%
4-(2-Pyridyl)-2-methyl-3-butyn-2-ol
Formule: C₁₀H₁₁NO
MW: 161,20 g/mol
Point d'ébullition: 120 °C (1,5 mmHg)
Point de fusion: 80…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00168867
Numéro CAS: 29767-97-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité