Ethyl benzimidate hydrochloride 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L17684.09 L17684.18
L17684.09EA 36.8 EUR InStock
L17684.09 L17684.18
Ethyl benzimidate hydrochloride 97%
Ethyl benzimidate hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 5333-86-8 Molecular Formula: C9H11NO.HCl Formula Weight: 185.65 Melting Point: 115-117° Beilstein Reference: 3697589 MDL No.: MFCD00043246
Formule: C₉H₁₂ClNO
Point de fusion: 115…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043246
Numéro CAS: 5333-86-8
EINECS: 226-248-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité