Ethyl-5-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Ethyl 5-Propylpyrazole-3-carboxylate
L17687.14 L17687.06
L17687.14EA 404 EUR InStock
L17687.14 L17687.06
Ethyl-5-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 98%
Ethyl-5-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Purity: 98% CAS No.: 92945-27-2 Molecular Formula: C9H14N2O2 Formula Weight: 182.22 Melting Point: 47-51° Beilstein Reference: 7634535 MDL No.: MFCD02093950
Formule: C₉H₁₄N₂O₂
MW: 182,22 g/mol
Point de fusion: 47…51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08700607
Numéro CAS: 92945-27-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité