Dimethyl-2,6-naphthalenedicarboxylate ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
L17689.22 L17689.06 L17689.14
L17689.22EA 1190 EUR InStock
L17689.22 L17689.06 L17689.14
Dimethyl-2,6-naphthalenedicarboxylate ≥99%
Dimethyl-2,6-naphthalenedicarboxylate
Purity: 99+% CAS No.: 840-65-3 Molecular Formula: C14H12O4 Formula Weight: 244.25 Flash Point: 232°(449°F) Melting Point: 187-193° Beilstein Reference: 987259 MDL No.: MFCD00004100
Formule: C₁₄H₁₂O₄
MW: 244,25 g/mol
Point de fusion: 187…193 °C
Point d'éclair: 232 °C (449 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004100
Numéro CAS: 840-65-3
EINECS: 212-661-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité