1,2-O-Isopropylidene-ɑ-D-glucurono-6,3-lactone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L17765.09 L17765.18
L17765.09EA 62.9 EUR InStock
L17765.09 L17765.18
1,2-O-Isopropylidene-ɑ-D-glucurono-6,3-lactone ≥98%
1,2-O-Isopropylidene-alpha-D-glucurono-6,3-lactone
Purity: 98+% CAS No.: 20513-98-8 Molecular Formula: C9H12O6 Formula Weight: 216.19 Melting Point: 119-121° Optical Rotation: +52° (c=1 in chloroform) MDL No.: MFCD00061641
Formule: C₉H₁₂O₆
Point de fusion: 119…121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061641
Numéro CAS: 20513-98-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité