7-Bromo-1-hydroxyisoquinoline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L17800.03EA 101 EUR InStock
L17800.03 L17800.06
7-Bromo-1-hydroxyisoquinoline ≥98%
7-Bromo-1-hydroxyisoquinoline
Formule: C₉H₆BrNO
MW: 224,06 g/mol
Point de fusion: 248…250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093963
Numéro CAS: 223671-15-6
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité