Benzyl-5-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L17859.03 L17859.06
L17859.03EA 17.6 EUR InStock
L17859.03 L17859.06
Benzyl-5-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate ≥98%
Benzyl-5-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Purity: 98+% CAS No.: 32016-28-7 Molecular Formula: C11H11N3O2 Formula Weight: 217.23 Melting Point: 121-123° Beilstein Reference: 791498 MDL No.: MFCD03426023
Formule: C₁₁H₁₁N₃O₂
MW: 217,23 g/mol
Point de fusion: 121…123 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03426023
Numéro CAS: 32016-28-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité