Methyl-7-phenylheptanoate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L17905.03EA 90.4 EUR InStock
L17905.03 L17905.06
Methyl-7-phenylheptanoate 98%
Methyl-7-phenylheptanoate
Formule: C₆H₅(CH₂)₆CO₂CH₃
MW: 220,31 g/mol
Point d'ébullition: ∼155 °C (1,5 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093971
Numéro CAS: 101689-18-3
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité