Potassium-4-methyl-β-styryltrifluoroborate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L17973.06EA 236 EUR InStock
L17973.06 L17973.03
Potassium-4-methyl-β-styryltrifluoroborate 95%
Potassium-4-methyl-beta-styryltrifluoroborate
Formule: C₉H₉BF₃K
MW: 224,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093982
Numéro CAS: 219718-86-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité