3-(Bromomethyl)phenoxyacetic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L18029.06 L18029.03
L18029.06EA 161 EUR InStock
L18029.06 L18029.03
3-(Bromomethyl)phenoxyacetic acid 97%
3-(Bromomethyl)phenoxyacetic acid
Purity: 97% CAS No.: 136645-25-5 Molecular Formula: C9H9BrO3 Formula Weight: 245.07 Melting Point: 124-128° UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD02093985
Formule: C₉H₉BrO₃
MW: 245,07 g/mol
Point de fusion: 124…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093985
Numéro CAS: 136645-25-5
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité