3-Methylthiophene-2-carboxamide 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L18092.03EA 43.4 EUR InStock
L18092.03 L18092.06
3-Methylthiophene-2-carboxamide 99%
3-Methylthiophene-2-carboxamide
Formule: C₆H₇NOS
MW: 141,19 g/mol
Point de fusion: 122…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01208055
Numéro CAS: 76655-99-7
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité