3-Methylthiophene-2-methylamine 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L18094.03 L18094.MD
L18094.03EA 288 EUR InStock
L18094.03 L18094.MD
3-Methylthiophene-2-methylamine 96%
3-Methylthiophene-2-methylamine
Purity: 98% CAS No.: 104163-35-1 Molecular Formula: C6H9NS Formula Weight: 127.21 Refractive Index: 1.5565 Boiling Point: 78°/4mm Beilstein Reference: 108864 UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD02093988
Formule: C₆H₉NS
Point d'ébullition: 78 °C (4 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093988
Numéro CAS: 104163-35-1
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité